Merck
09777
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pip-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-1-Fmoc-piperidin-2-carbonsäure, N-Fmoc-L-pipecolinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.40
Beilstein:
4718405
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Farbe
white to almost white
mp (Schmelzpunkt)
153-158 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChIKey
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)