Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 247,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 829,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17ClO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6602917
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95.0% (AT)
mp
69-71 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3
InChI key
HLJKUZUILACRPQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for introducing the Pbf protection in the guanidine group of arginine
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| assay ≥95.0% (AT) | assay - | assay 95% | assay 98% |
| mp 69-71 °C | mp - | mp 119-123 °C (lit.) | mp 50-55 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Carpino, L.A, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7829-7829 (1993)
C.G. Fields et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6661-6661 (1993)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 09654-1G | 04061826661406 |
| 09654-5G | 04061833388532 |