Fortfahren mit
07858
(R)-(−)-3-Amino-1-Boc-piperidin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-1-Boc-3-piperidinamin, (R)-3-Amino-1-piperidincarbonsäure-tert.-butylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 279,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -28.5±2°, c = 1 in DMF
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
General description
(R)-3-Amino-1-Boc-piperidine can be used as a precursor for the preparation of dipeptidyl peptidase IV inhibitors like linagliptin, alogliptin, and other antidiabetic agents.
Application
(R)-3-Amino-1-Boc-piperidine can be used to prepare a benzoxazepine derivative named (R)-7-(3,5-dimethoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)-4-propionyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-carboxamide, a potent CBP/P300 bromodomain inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
735868640042687278
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]/D -28.5±2°, c = 1 in DMF
optical activity
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
optical activity
-
optical activity
[α]/D −22±3°, c = 5 in methanol
assay
≥98.0% (TLC)
assay
97%
assay
97%
assay
95%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of selective CBP/P300 benzoxazepine bromodomain inhibitors
Popp TA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(19), 8889-8912 (2016)
Asymmetric synthesis of a high added value chiral amine using immobilized ω-transaminases
Petri A, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 15(1), 60-66 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
185310-100G04061835374427
185310-500G04061838756992
31569-250MG04061826689905
822292100004022536488035
185310-5G04061838757005
822292025004022536488028
07858-1G-F04061826661345