333476
Zinn(IV)-fluorid
Synonym(e):
Tin tetrafluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: tin
reagent type: catalyst
SMILES String
F[Sn](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
YUOWTJMRMWQJDA-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable