Fortfahren mit
06595
5-Aminoimidazol-4-carboxamid-1-β-D-ribofuranosyl 5′-Monophosphat
analytical standard
Synonym(e):
AICAR-monophosphat, N1-(β-D-5′-Phosphoribofuranosyl)-5-aminoimidazol-4-carboxamid, NSC 283955, NSC 292227, ZMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N4O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.21
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
221-212-1
€ 495,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -69.0±3.0°, c = 0.1 in sodium bicarbonate
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
General description
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR monophosphate) is an intermediate metabolite in the purine de novo synthesis pathway and a potent activator of the human AMP-activated protein kinase (AMPK) activity in vitro. It can play an important regulatory role.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1393A9501123041
description
analytical standard
description
≥93%
description
≥98.5% (HPLC), powder
description
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)