Merck
05846
Supelco
Iscotrizinol
analytical standard
Synonym(e):
4,4-[[6-[[4-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]diimino]bisbenzoesäure-1,1′-bis(2-ethylhexyl)ester, 4,6-Bis[4-(2-ethylhexyloxycarbonyl)anilin]-2-[4-(tert-butylaminocarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin, Bis(2-ethylhexyl)-4,4‘-[(6-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2,4-diyl)diimino]dibenzoat, Diethylhexylbutamidotriazon
Größe auswählen
25 MG
€ 370,00
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 370,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H59N7O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
765.98
Beilstein:
11322517
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50)
InChIKey
OSCJHTSDLYVCQC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Iscotrizinol ist ein organischer chemischer Ultraviolett(UV)-Filter, der zur Verwendung in Sonnenschutzmitteln zugelassen ist, um UVB- und Teile der UVA-Strahlung zu absorbieren.[1][2]
Anwendung
Iscotrizinol kann als Referenzmaterial zur Bestimmung des Analyten in Meeressedimenten durch Flüssigchromatografie/Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) eingesetzt werden.[3]
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sunscreen use: controversies, challenges and regulatory aspects
Loden M, et al.
British Journal of Dermatology, 165(2), 255-262 (2011)
Environmental occurrence and distribution of organic UV stabilizers and UV filters in the sediment of Chinese Bohai and Yellow Seas
Apel C, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 235, 85-94 (2018)
Trade-offs in ecosystem impacts from nanomaterial versus organic chemical ultraviolet filters in sunscreens
Hanigan D, et al.
Water Research, 139, 281-290 (2018)