Wichtige Dokumente
PHR2793
Bemotrizinol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2,4-Bis-[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1048572
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 400 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)-c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
InChIKey
XVAMCHGMPYWHNL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)