Merck
05338
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethyl-imidazolium-ethylsulfat
BASF quality, ≥94.5% (HPLC)
Synonym(e):
Basionics® ST 67
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
BASF quality
Assay
≥94.5% (HPLC)
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES String
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.C2H6O4S/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-2-6-7(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
InChIKey
OSCREXKVIJBLHA-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Basionics is a registered trademark of BASF SE
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)