Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 239,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.360,00 € 1.020,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate is an ionic liquid that is commonly used as a versatile reagent in a variety of applications due to its excellent solvation ability, high thermal stability, and large solubility. It is also used as a solvent and reaction medium in chemical synthesis.
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate [Emim][HSO4] can be used as a reactant to prepare gel polymer electrolyte membranes. By incorporating ionic liquid into the gel polymer matrix, the resulting membranes can exhibit enhanced ionic conductivity and improved electrochemical performance.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥95% (HPLC) | description 95% | description - |
| assay 95% | assay ≥95% (HPLC) | assay 95%, ≥94.5% (HPLC) | assay ≥90.0% NaOH basis (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?