Merck
433780
1,3-Didecyl-2-methyl-imidazolium-chlorid
96%, powder
Synonym(e):
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H47ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
274-948-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,3-Didecyl-2-methyl-imidazolium-chlorid, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
powder
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
82 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](CCCCCCCCCC)c1C
InChI
1S/C24H47N2.ClH/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-25-22-23-26(24(25)3)21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h22-23H,4-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GJYWPRKIEORZLX-UHFFFAOYSA-M
Application
1,3-Didecyl-2-methylimidazolium chloride can be used:
  • To prepare a new ionic liquid named 1,3-didecyl-2-methylimidazolium dicyanamide, which is applicable in the water/butan-1-ol separation process.
  • To coat a graphene oxide and magnetite based nanocomposite applicable in the separation of hemin from serum samples.
  • As a pore directing agent in the synthesis of mesoporous hectorites for drug delivery applications.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)