Wichtige Dokumente
04597
Myristinsäure-ethylester
analytical standard
Synonym(e):
Ethylmyristat, Tetradecansäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.435-1.437
n20/D 1.436 (lit.)
bp
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChIKey
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?