70090
Synonym(e):
Ethylmyristat, Tetradecansäure-ethylester
Eigenschaften
100
99% (GC)
liquid
n20/D 1.436 (lit.)
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
11-12 °C (lit.)
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ester
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Myristinsäure-ethylester
W244503
M3650
Myristoleinsäure-methylester
Supelco
70055
Myristelaidinsäure-methylester
≥98%, FCC, FG
≥98.5% (capillary GC), liquid
analytical standard
≥98%
≥98.5% (capillary GC)
≥98.0% (GC)
300, 400
200
-
Explore all of our products under Myristinsäure-ethylester
10 - Combustible liquids
WGK 2
235.4 °F - closed cup
113 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Verwandte Kategorien
Organische Bausteine