Merck
1.01134
Ammoniumcarbamat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Ammoniumcarbamat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.07
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
214-185-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (alkalimetric)
Form:
solid
Solubility:
790 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
82 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
681-1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
ign. residue
≤0.002% (as sulfate)
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
152 °C (closed capillary tube)
solubility
790 g/L
density
1.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H4].NC(=O)[O-].O
InChI
1S/CH3NO2.H3N.H2O/c2-1(3)4;;/h2H2,(H,3,4);1H3;1H2
InChI key
SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Oxalic acid as a dual C1 surrogate for heterogeneous palladium-catalyzed tandem four-component quinazolinone synthesis: In dieser Studie wird die Verwendung von Ammoniumcarbamat bei der Synthese von Chinazolinonen mittels einer neuartigen Palladium-Katalysator-Methode untersucht. Dabei heben die Forscher die Anwendung dieses Verfahrens in der organischen Synthese hervor (Sheetal et al., 2024).
  • High-Capacity, Cooperative CO(2) Capture in a Diamine-Appended Metal-Organic Framework through a Combined Chemisorptive and Physisorptive Mechanism: In diesem Artikel wird Ammoniumcarbamat im Zusammenhang mit der Verbesserung der CO2-Abscheidungseffizienz in metallorganischen Gerüsten erörtert, um sein Potenzial in Umweltanwendungen zu demonstrieren (Zhu et al., 2024).
  • Thermal Synthesis of Carbamic Acid and Its Dimer in Interstellar Ices: A Reservoir of Interstellar Amino Acids: Diese Studie untersucht die Bildung von Carbaminsäure aus Ammoniumcarbamat unter interstellaren Bedingungen und liefert Einblicke in die Astrochemie und die Ursprünge von Aminosäuren im Weltraum (Marks et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0003 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumcarbamat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101134050004022536016504