Merck
03773
Sigma-Aldrich
Ethylenglycol, polymergebunden
extent of labeling: ~2.8 mmol/g diol loading
Synonym(e):
3-Benzylthio-1,2-propandiol polymer gebunden, Polymer gebundenes Diol
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Kennzeichnungsgrad
~2.8 mmol/g diol loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Sonstige Hinweise
Polymer supported protecting-group reagent for aldehydes and ketones[1]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Hodge et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2319-2319 (1983)