Merck
03591
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Arg(Mtr)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethyl-benzolsulfonyl)-D-arginin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H36N4O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
608.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C31H36N4O7S/c1-18-16-27(41-4)19(2)20(3)28(18)43(39,40)35-30(32)33-15-9-14-26(29(36)37)34-31(38)42-17-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,16,25-26H,9,14-15,17H2,1-4H3,(H,34,38)(H,36,37)(H3,32,33,35)/t26-/m1/s1
InChIKey
LKGHIEITYHYVED-AREMUKBSSA-N
Allgemeine Beschreibung
kann ~5% (w/w) Diisopropylether enthalten
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)