Wichtige Dokumente
03560
Ethylendiamin
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,2-Diaminoethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 20 °C)
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
716 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verunreinigungen
≤1% water
Brechungsindex
n20/D 1.4565 (lit.)
n20/D 1.457
bp
118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.5 °C (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChIKey
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)