Merck
02380595
Ectoin
primary reference standard
Synonym(e):
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-carboxylsäure, Thp(B)
Größe auswählen
100 MG
€ 301,00
€ 301,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 301,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.16
Beilstein:
7288977
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.24
€ 301,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChIKey
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)