Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 283,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
mp
152-158 °C
format
neat
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC), 99.0-101.0% (AT) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities ≤0.5% water | impurities ≤1.0% water |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - PBT - Repr. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
134237-51-7
134237-51-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 155071-50G | 04061838741868 |
| 8180260025 | 04022536426266 |
| 155071-10G | 04061838741851 |
| 01986-25MG | 04061838611819 |