Wichtige Dokumente
01913
2-Ethoxyethyl-acetat
certified reference material, TraceCERT®
Synonym(e):
1-Acetoxy-2-ethoxy-ethan, Cellosolve® acetat, Ethylenglykolmonoethyletheracetat, Ethylglykolacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Selbstzündungstemp.
715 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
13 %
Lagerbedingungen
under inert gas
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)