Fortfahren mit
53286
Hirn-Herz-Bouillon
NutriSelect® Plus, according to ISO 6888, powder, for bacteria, pack of 100 g, pack of 500 g
Synonym(e):
BHI-Bouillon, Hirn-Herz-Bouillon, BHI-Bouillon, Hirn-Herz-Infusionsbouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,80
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
according to ISO 6888
Form:
powder
Suitability:
Haemophilus spp., bacteria, nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Yersinia spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Application(s):
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
€ 63,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to ISO 6888
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
beef heart (infusion from 250g), 5 g/L , calf brains (infusion from 200g), 12.5 g/L , disodium hydrogen phosphate, 2.5 g/L , D(+)-glucose, 2 g/L , peptone, 10 g/L , sodium chloride, 5 g/L
packaging
pack of 100 g, pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
suitability
Haemophilus spp., bacteria, nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Yersinia spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
General description
Hirn-Herz-Infusionsbouillon wird für die Kultivierung verschiedener anspruchsvoller pathogener Mikroorganismen, einschließlich Hefen und Schimmelpilzen, empfohlen. Das nährstoffreiche Medium ist gut gepuffert und fördert das Wachstum eines breiten Spektrums an Mikroorganismen wie Streptokokken, Pneumokokken, Meningokokken usw. Das Medium eignet sich insbesondere zur Kultivierung von Staphylokokken für den Plasma-Koagulase-Test und zur Anlage von Blutkulturen. Der Zusatz von Aszitesflüssigkeit ermöglicht die Kultivierung von Gonokokken. Der Agar verbessert das Wachstum von mikroaerophilen und anaeroben Mikroorganismen. Durch die Zugabe von 10 % defibriniertem Schafsblut eignet er sich zur Isolierung und Kultivierung von Histoplasma capsulatum und anderen pathogenen Pilzen. Der enzymatische Verdau von tierischem Geweben und die Hirn-Herz-Infusion liefern Aminosäuren, Stickstoff, Kohlenstoff, Vitamine und Mineralien für das Wachstum von Organismen. Glucose dient als Kohlenhydratquelle, und Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht im Medium aufrecht. Das Puffermittel ist Dinatriumphosphat.
Application
Hirn-Herz-Infusionsbouillon wird für die Kultivierung anspruchsvoller pathogener Mikroorganismen empfohlen und findet häufig Einsatz in der Untersuchung von Wasser, Abwasser, Fleischprodukten und Lebensmitteln. Sie dient als Nährmedium für Streptococcus pneumonia, Listeria monocytogenes, Leishmania promastigotes und Clostridium difficile.
Features and Benefits
NutriSelect® Plus sind Nährmedien in Pulverform, die Folgendes bieten:
  • Qualitätskontrolle mit Test auf Wachstumsförderung gemäß Branchenstandards
  • Qualitätssicherung gemäß ISO 9001
  • Kostengünstige Medien in Pulverform
Preparation Note
37 g in 1 Liter destilliertem Wasser auflösen. Zum Sterilisieren 15 Minuten lang bei 121 °C autoklavieren.
Other Notes
Herstellung von 12α-Hydroxysteroiddehydrogenase aus Clostridium Gruppe P[1]
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
419607014960865
suitability
Haemophilus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for Neisseria spp., nonselective for Yersinia spp., nonselective for Candida spp., nonselective for coliforms, nonselective for Staphylococcus spp.
suitability
Haemophilus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
bacteria (general purpose media), nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
Clostridium spp., anaerobic bacteria, nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media)
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
agency
according to ISO 6888
agency
ISO 6888
agency
-
agency
-
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
sterility testing, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hirn-Herz-Bouillon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Economic evaluation of Streptococcus pneumoniae culture media
Morais V and Suarez N
American Journal of Biochemistry and Biotechnology, 12, 133-138 (2016)
Gene expression profiling of Listeria monocytogenes strain F2365 during growth in ultrahigh-temperature-processed skim milk
Liu Y and Ream A
Applied and Environmental Microbiology, 74(22), 6859-6866 (2008)
Butyrate Protects Mice from Clostridium difficile-Induced Colitis through an HIF-1-Dependent Mechanism
Fachi J, et al.
Testing, 27(3), 750-761 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
53286-100G04061835571680
53286-500G04061835571697