Fortfahren mit
00401
Acetanilid
puriss. p.a., ≥99.5% (CHN)
Synonym(e):
N-Phenylacetamid, Essigsäure-anilid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031308
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-150-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606468
Assay:
≥99.5% (CHN)
Form:
solid
€ 89,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.65 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (CHN)
form
solid
autoignition temp.
1004 °F
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetanilid ist ein Mitglied der Acetamide. Es wird als Vorläuferverbindung bei der Synthese von Farbstoffen, Lacken und Kautschuk-Beschleunigern eingesetzt. Es wird außerdem als wichtiges Zwischenprodukt vieler pharmazeutischer Verbindungen eingesetzt.
Application
Acetanilid kann als Reaktant für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:      
  • Oxindol-Derivate mittels Ir-katalysierter intermolekularer C-H-Funktionalisierung mit diazotisierter Meldrumsäure.     
  • Ortho-Haloacetanilide mittels regioselektiver C-H-Funktionalisierung/Halogenierungsreaktion in Gegenwart von Pd(OAc)2- und Cu(OAc)2-Katalysator.      
  • Chlorsubstituierte Acetanilide mittels oxidativer Chlorierung mit HCl und m-Chlorperbenzoesäure in DMF.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
397237397229112933
assay
≥99.5% (CHN)
assay
≥99.95%
assay
≥99.9%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
113-115 °C
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bp
304 °C (lit.)
bp
304 °C (lit.)
bp
304 °C (lit.)
bp
304 °C (lit.)
autoignition temp.
1004 °F
autoignition temp.
1004 °F
autoignition temp.
1004 °F
autoignition temp.
1004 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetanilid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
321.8 °F - closed cup
flash_point_c
161 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)