Fortfahren mit
40-1012
Methylrot -Lösung
pH 4.2-6.2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
1843037
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
availability
available only in Japan
pH
4.2-6.2
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
InChI key
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Application
for titration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylrot -Lösung
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)