Fortfahren mit
114510
Methylorange
ACS reagent, Dye content 85 %
Synonym(e):
4-(4′-Dimethylaminophenylazo)-benzol-1-sulfonsäure Natriumsalz, Helianthin, Orange III, Säureorange 52, Tropaeolin D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N3NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.33
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
208-925-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4732884
Colour Index Number:
13025
€ 86,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, 85%
technique(s)
titration: suitable
color
orange
pH
3.0-4.4, pink to yellow
visual transition interval
3.2-4.4, red to yellow
mp
>300 °C
λmax
505 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChI key
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
General description
Methyl orange (C.I. 13025) is the sodium salt of p-dimethylaminoazobenzenesulfonic acid.It is an orange-colored synthetic dye, which changes color depending on the pH of the solution. It develops a red color in acidic solution and yellow color in basic solution.
Application
Methyl orange is used as a-
  • pH indicator in the cell sap
  • counterstain to crystal violet in staining pollen tubes
  • component of a polychrome histological stain
  • solution indicator, such as in assays of oxalic and malonic acids
  • in other biomedical applications that include use in film dosimeters and as a reagent for the assay of bromide ions.
Biochem/physiol Actions
Methyl Orange is an azo dye which works as a pH indicator.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
682501.01322199567
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
indicator grade
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
color
orange
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylorange
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)