35-0130
o-Xylen
SAJ special grade, ≥98.5%
Synonym(e):
1,2-Dimethyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
867 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-26--23 °C (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.0 °C - closed cup