Merck
28-4680
Sigma-Aldrich
Solvent naphtha
CP
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität:
CP
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
CP
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.4 °F
Flammpunkt (°C)
25.8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)