Merck
28-3160
Natriumiodid
SAJ special grade, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.89
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-679-3
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
SAJ special grade
Form:
crystalline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
>1 (vs air)
assay
≥99.5%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
6.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumiodid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)