Merck
28-0677
Kieselgel
CP, blue, bead size
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12165101
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
CP
Verfügbarkeit
available only in Japan
Farbe
blue
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)