Merck
24-5700
Sigma-Aldrich
Kaliumtetraoxalat Dihydrat
≥99.8%
Synonym(e):
Oxalsäure Hemikaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.19
Beilstein:
3854419
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.8%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
1.0-2.5 (25 °C, 25.4 g/L)
SMILES String
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChIKey
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Eignung
pH standard solution
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)