24-0570
Mineralöl
SAJ first grade
Synonym(e):
Mineral oil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
InChIKey
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
460.4 °F
Flammpunkt (°C)
238 °C