21-1510
Ninhydrin
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
1,2,3-Indantrion Monohydrat, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxohydrinden, Trioxohydrinden Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥98.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChIKey
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable