Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,70 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 369,00 € 313,65 |
Über diesen Artikel
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -125 to -145°, c = 0.1 in H2O
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1)C(=O)O)O)[C@@H](NC(=O)C)C(CC)CC)C(=N)N.O.O.O
InChI
1S/C15H28N4O4.3H2O/c1-4-8(5-2)12(18-7(3)20)11-10(19-15(16)17)6-9(13(11)21)14(22)23;;;/h8-13,21H,4-6H2,1-3H3,(H,18,20)(H,22,23)(H4,16,17,19);3*1H2/t9-,10+,11+,12-,13+;;;/m0.../s1
InChI key
RFUCJKFZFXNIGB-ZBBHRWOZSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ~18 mg/mL | solubility H2O: 14 mg/mL at 60 °C (warming for 5 minutes), DMSO: 64 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white | color - | color white to beige |
| optical activity [α]/D -125 to -145°, c = 0.1 in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?