19-4490
Dimethylgelb
JIS special grade
Synonym(e):
4-Dimethylamino-azobenzol, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)-anilin, Buttergelb, Methylgelb
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
111 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
InChIKey
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges