19-1500
Quecksilber
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
7 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
Verfügbarkeit
available only in Japan
Widerstandsfähigkeit
95.8 μΩ-cm, 20°C
bp
356.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38.87 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChIKey
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable