15-1790
2-Methyl-1-propanol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Isobutanol, Isobutylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
10.6 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup