13-1940
Hydrochinon
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
1,4-Dihydroxy-benzol, p-Dioxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
3.81 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 132 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
930 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
3.7 (70 g/L)
bp
285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 50 g/L
SMILES String
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChIKey
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
329.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
165 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges