Wichtige Dokumente
PHR1469
Hydrochinon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Hydrochinon, 1,4-Dihydroxy-benzol, p-Dioxybenzol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1324002
Dampfdichte
3.81 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 132 °C)
API-Familie
hydroquinone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
930 °F
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChIKey
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)