13-1720
Hydrochloric acid
0.2 M
Synonym(e):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salzsäure -Lösung, 0.2 M
Dampfdruck
190 mmHg ( 25 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.2 M
1/5 N
bp
100 °C (lit.)
Dichte
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable