Fortfahren mit
07-3230
Diethylphthalat
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonym(e):
DEP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
EC Number:
201-550-6
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1912500
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
7.66 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
854 °F
expl. lim.
0.75 %, 187 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
microbiology
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylphthalat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F - closed cup
flash_point_c
170 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)