Wichtige Dokumente
05-6020
Kupfer(II)-nitrat Trihydrat
SAJ special grade, 77.0-80.0% anhydrous basis
Synonym(e):
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
77.0-80.0% anhydrous basis
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
InChIKey
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?