Merck
421286
Sigma-Aldrich
MERPOL® A Tensid
Synonym(e):
Nonionic Surfactant MERPOL
Größe auswählen
100 ML
€ 51,50
€ 51,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 51,50
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 51,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
Oberflächenspannung
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
bp
200 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
Anwendung
Nonionic, ethylene oxide condensate. Low foaming wetting agent.
Rechtliche Hinweise
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. Is this the same as Merpol lubricant FORD ESE-M99B144-B?
    1 answer
    1. There are several versions of the Merpol surfactant available. Unfortunately, none of these product options can be confirmed as the equivalent of the Ford product number ESE-M99B144-B. Below, please see the links to review the SDS for each of the Merpol products available. Confirmation may be obtained directly from Ford Motor Company.
      Merpol A SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/421286
      Merpol HCS SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/421308
      Merpol SH SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/421359
      Merpol SE SDS
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/421340