Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
1402009
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenavailability
available only in Japan
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Application
X-Gal ist ein chromogenes Substrat für β-Galactosidase, das einen tiefblauen Farbstoff erzeugt, der vor einem Hintergrund leicht visuell erkennbar ist. X-Gal ist das Substrat der Wahl für die Blau-Weiß-Selektion rekombinanter Bakterienkolonien mit dem lac+-Genotyp.
for biological purposes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Yibing Wang et al.
PloS one, 8(3), e59195-e59195 (2013-03-26)
Our study had three objectives: to extend the plasmid-based transformation protocol to a clinical isolate of C. trachomatis belonging to the trachoma biovar, to provide "proof of principle" that it is possible to "knock out" selected plasmid genes (retaining a
Enzo R Porrello et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(1), 187-192 (2012-12-19)
We recently identified a brief time period during postnatal development when the mammalian heart retains significant regenerative potential after amputation of the ventricular apex. However, one major unresolved question is whether the neonatal mouse heart can also regenerate in response
Khanh-Van Tran et al.
Cell metabolism, 15(2), 222-229 (2012-02-14)
Adipose tissue expansion involves the enlargement of existing adipocytes, the formation of new cells from committed preadipocytes, and the coordinated development of the tissue vascular network. Here we find that murine endothelial cells (ECs) of classic white and brown fat