Merck
01-3910
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure
JIS special grade, ≥97.0%
Synonym(e):
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.25
Beilstein:
2697469
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Qualität
JIS special grade
Assay
≥97.0%
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChIKey
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable