Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,40 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.0014 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
140 °C/10 hPa
mp
-97 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
0.008 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
InChI key
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| assay ≥95.0% (GC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 0.98 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 0.99 g/cm3 at 20 °C |
| mp -97 °C | mp - | mp 25-27 °C | mp -40 °C |
| vapor pressure 0.0014 hPa ( 25 °C) | vapor pressure - | vapor pressure <0.1 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 5.6 hPa ( 20 °C) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
231.8 - 239.0 °F - closed cup
flash_point_c
111 - 115 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1461-25-2