Fortfahren mit
01-0740
Acetylaceton
JIS special grade, ≥99%
Synonym(e):
2,4-Pentandion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
EC Number:
204-634-0
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
741937
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
11.4 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylaceton
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)