If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 28,50 |
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,70 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,90 |
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 494,00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
potency
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
11.4 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
transition temp
flash point 35 °C
solubility
153.8-155.2 g/L
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Viskoelastizität bei druckempfindlichen Klebstoffen: Diese Studie untersucht den Einfluss der Vernetzungsdichte und der linearen Viskoelastizität auf das Versagen von Klebstoffen aufgrund von Scherkräften und zeigt, dass Aluminiumacetylacetonat eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Leistung und Haltbarkeit von Industrieklebstoffen spielt (Arrowood et al., 2023).
- Wärmestabilisator in PVC: Erläutert die Herstellung von Magnesium-Aluminium-Hydrotalcit mithilfe einer mechanochemischen Methode, die durch Aluminiumacetylacetonat unterstützt wird, und seine Anwendung als Wärmestabilisator in Poly(vinylchlorid). Dabei wird seine Bedeutung bei der Verbesserung der Wärmestabilität von Polymeren hervorgehoben (Jiang et al., 2020).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,972 - 0,974
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylaceton
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-54-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf