Merck
LRHSRMKB
Roche
KAPA LongRange
HotStart ReadyMix, suitable for PCR, with dye
Synonym(e):
PCR
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Haltbarkeit
≤18 mo.
Leistungsmerkmale
Long Range PCR
dNTPs included
hotstart
Verpackung
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK3601)
pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK3602)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Langstrecken-PCR-System KAPA HotStart® ReadyMix mit Farbstoff ist eine Mischung aus Taq-DNA-Polymerase und einer speziell entwickelten archaealen DNA-Polymerase (B-Familie) mit Korrekturlesefunktion. Dieses Zwei-Enzym-System wurde speziell zur Unterstützung der Langstrecken-PCR und/oder sensitiven PCR entwickelt und besitzt eine 3–4 Mal höhere Fidelität als die Taq-Polymerase. In der HotStart-Formulierung wird KAPA Longe Range mit einem proprietären Antikörper kombiniert, der das Enzym bis zum ersten Denaturierungsschritt inaktiviert, wobei unerwünschte Amplifikationsprodukte eliminiert und die Reaktionseffizienz und -empfindlichkeit erhöht werden.
Der KAPA HotStart ReadyMix mit Farbstoff des Typs Long Range ist ebenfalls als 2X ReadyMix mit Ladefarbstoff erhältlich, der alle für die PCR benötigten Komponenten außer Primern und Template enthält. Der Ladefarbstoff im Reaktionspuffer ermöglicht es Ihnen, die PCR-Produkte ohne zusätzliche Arbeitsschritte direkt auf das Agarosegel zu laden.
Anwendung
KAPA LongRange HotStart® ReadyMix mit Farbstoff wird für Folgendes verwendet:
  • Amplifikation von langen Targets und/oder niedrigen Mengen
  • Standardmäßige Kurz- und Mittelstrecken-Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
  • TA-Klonierung
  • Gezielte Probenanreicherung für die DNA-Sequenzierung der nächsten Generation
  • Amplifikation des Komplettgenoms
Biochem./physiol. Wirkung
Sowohl die DNA-Polymerase KAPA Taq HotStart® als auch eine modifizierte archaeale DNA-Polymerase (Typ B) besitzen eine 5′→3′-Polymerase-Aktivität, aber nur die KAPA-Taq-HotStart-DNA-Polymerase verfügt über 5′→3′-Exonuklease-Aktivität und nur die Typ-B-DNA-Polymerase besitzt 3′→5′-Exonuklease-(Korrekturlese-)Aktivität. Die Fidelität von KAPA LongRange HotStart ist 2–4 Mal höher als die Fidelität der Taq-DNA-Polymerase, aber niedriger als die Fidelität von rein korrekturlesenden Polymerasen wie KAPA HiFi. Mit KAPA LongRange HotStart erzeugte Reaktionsprodukte haben polyA-Enden und können zu TA-Klonierungsvektoren geklont werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Amplifiziert lange Targets mit hoher Empfindlichkeit:
  • Amplifikation von Targets mit hoher Sensitivität und Spezifität von bis zu 15 kb
  • Hohe Ausbeuten bei niedriger Menge an Eingabe-DNA
Überragende Leistung bei komplexen Zielen:
  • Zeigt eine hohe Ausbeute sowie eine höhere Sensitivität und Spezifität, wo Langstrecken-Systeme der Konkurrenz versagen
Einige Anmerkungen:
  • KAPA LongRange HotStart ist eine Mischung aus KAPA Taq HotStart und einer korrekturlesenden DNA-Polymerase.
  • Geeignet für Kurz-, Mittel- und Langstrecken-PCR sowie für PCR mit geringen Mengen an Template-DNA.
  • Hat eine 2–4 Mal höhere Fidelität als Taq.
  • Bei kurzen Amplikonen kann zur Erhöhung der Ausbeute und/oder Fidelität die Taq-DNA-Polymerase ersetzt werden.
  • Mittel- bis Langstrecken-Targets können mit hoher Ausbeute und Sensitivität amplifiziert werden.
  • 2X ReadyMix mit Farbstoff enthält zwei inerte Tracking-Farbstoffe, damit PCR-Produkte zu Analysezwecken direkt auf Agarosegele geladen werden können.
Qualität
Jede Charge der DNA-Polymerase KAPA LongRange HotStart enthält nachweislich <2 % kontaminierendes Protein (Agilent Protein 230 Assay). Der 2X KAPA LongRange HotStart ReadyMix wird strengen Qualitätskontrollprüfungen unterzogen, ist frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllt strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Angaben zur Herstellung
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Langzeitlagerung sollte wieder bei -20 °C erfolgen.
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Rechtliche Hinweise
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA Long Range DNA Polymerase or KAPA Long Range HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL or 2.5 U/μL
  • 1X KAPA Long Range Buffer
  • dNTP Mix 0.3mM of each dNTP at 1X
  • 2X KAPA LongRange HotStart® ReadyMix with dye
  • MgCl2 at 1X 2 mM
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
High-resolution melt analysis to detect sequence variations in highly homologous gene regions: application to CYP2B6.
Twist G P, et al.
Pharmacogenomics, 14(8), 913-922 (2013)
SNP genotyping using TaqMan technology: the CYP2D6* 17 assay conundrum.
Gaedigk A, et al.
Scientific Reports, 5, 9257-9257 (2015)
Alltalents T Murahwa et al.
Papillomavirus research (Amsterdam, Netherlands), 7, 102-111 (2019-03-08)
Six novel human papillomaviruses from penile swabs were characterised. Multiple full genome clones for each novel type were generated, and complete genome sizes were: HPV211 (7253bp), HPV212 (7208bp), HPV213 (7096bp), HPV214 (7357), HPV215 (7186bp) and HPV216 (7233bp). Phylogenetically the novel
Artikel
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.