Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
250 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 243,00 |
500 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 444,00 |
2500 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.780,00 |
Über diesen Artikel
€ 114,00
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included: no, hotstart
packaging
pkg of 100 U (KK5522), pkg of 250 U (KK5515), pkg of 2500 U (KK5525), pkg of 500 U (KK5517)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Application
- PCR-Amplifikation von Speichelproben[1]
- PCR-Amplifikation für direktes Sequenzieren[2]
- Nested PCR[3]
- Amplifikation von GC- und AT-reichen Templates
- Templates mit gängigen PCR-Inhibitoren wie Salzen, Harnstoff, SDS oder Ethanol
- PCR von unverarbeiteten Proben wie Wangenabstriche und kultivierte Säugetier-, Hefe- oder Bakterienzellen
- Kolonien-PCR
- RT-PCR
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Robuste Leistung bei einer breiten Palette von stark GC- und AT-haltigen Templates
- Höhere PCR-Erfolgsraten
Verbesserte Toleranz gegenüber häufigen PCR-Hemmern
- Effiziente Amplifikation aus Rohproben
- Höhere Ausbeute und Sensitivität pro Enzymeinheit
Unübertroffene Leistung bei Kolonien-PCR
- Höhere Ausbeute und verbesserte Konsistenz bei PCR direkt von E. coli- und Hefezellen
Einige Anmerkungen:
- KAPA2G Robust HotStart PCR-Kits enthalten KAPA2G Robust HotStart DNA-Polymerase, die speziell für eine hohe Prozessivität und Inhibitortoleranz entwickelt wurde.
- Sowohl aufgereinigte genomische DNA als auch Rohproben (z. B. Kolonien-PCR) können als Template verwendet werden.
- 0,5 U KAPA2G Robust HotStart DNA-Polymerase pro 25 μl Reaktion verwenden. Bei schwierigeren PCRs (GCrich, Rohprobe) sind unter Umständen höhere Enzymkonzentrationen erforderlich.
- 15 s/kb Extensionszeit pro Zyklus gewähren und diese bei schwierigen Amplikons oder Templates auf 30–60 s/kb erhöhen.
- KAPA2G Puffer enthalten 1,5 mM MgCl2 bei 1X.
- Weiteres MgCl2 kann unter Verwendung der 25 mM MgCl2-Lösung aus dem Kit hinzugefügt werden.
- KAPA2G Puffer A ist optimiert auf hohe Ausbeute, Spezifität und Sensitivität.
- KAPA2G Puffer B wird empfohlen für Inhibitor-kontaminierte Templateproben.
- KAPA2G GC-Puffer wird empfohlen für PCR bei hohem GC-Gehalt (>70 % GC).
- KAPA Verstärker 1 kann mit KAPA2G Puffer A oder B verwendet werden, besonders für Assays bei hohem GC-Gehalt.
- Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Kloningvektoren geklont werden.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA |
| shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. | shelf life ≤12 mo. |
| feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, hotstart, dNTPs included: no | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart | feature Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart: no |
| usage sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA2G Robust HotStart PCR-Kit
Nur Kit-Komponenten
- KAPA2G Robust Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
- 5X KAPA2G Buffer A
- 5X KAPA2G Buffer B
- 5X KAPA2G GC Buffer with MgCl2
- 5X KAPA Enhancer 1
- MgCl2 25 mM
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?