Wichtige Dokumente
HKG6PDH-RO
Roche
Hexokinase/Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (HK/G6P-DH)
from yeast/Leuconostoc, overproducer
Synonym(e):
G6P-DH, Glucose-6-phosphat-DehydrogenaseHK, Hexokinase
Größe auswählen
€ 227,00
Größe auswählen
About This Item
€ 227,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
yeast
Qualitätsniveau
Form
suspension
Mol-Gew.
dimer 110,000 Da
Verpackung
pkg of 10 mL (10737275001 [30 mg])
pkg of 5 mL (10127825001 [15 mg])
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
3.21 mg/mL
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white
pH-Wert
5.5-6.5
Löslichkeit
water: miscible
Eignung
suitable for UV spectrophotometry and general use
Anwendung(en)
life science and biopharma
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Einheitendefinition
Eine Einheit (U) G6P-DH oxidiert 1 μmol Glucose-6-Phosphat bei +25 °C und einem pH-Wert von 7,6 in einer Minute.
Der gekoppelte Assay erzeugt 1 μmol NADH pro μmol D-Glucose phosphoryliert.
Volumenaktivität: 340 U Hexokinase/mL bei +25 °C mit Glucose und ATP als Substrat. 170 U Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase/ml bei +25 °C mit Glucose-6-Phosphat als Substrat.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?