Merck
11934317001
Roche
RNA/DNA Stabilisierungsreagens für Blut/Knochenmark
Synonym(e):
Nukleinsäurenstabilisierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 500 mL
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Allgemeine Beschreibung
Für die gleichzeitige Zelllyse und Stabilisierung von Nukleinsäuren in Blut- oder Knochenmarksproben.
Anwendung
Das RNA/DNA Stabilisierungsreagens für Blut/Knochenmark ist für den allgemeinen Laborgebrauch vorgesehen und unterstützt die Entnahme von Proben für die Isolierung von Nukleinsäuren. Hinzugefügt zu Blut- oder Knochenmarksproben kann es Zellen lysieren und gleichzeitig Nukleasen inaktivieren. Das Reagens ermöglicht nicht nur den sicheren Transport vom Entnahmeort ins Labor, sondern dient auch als langfristig wirksames Konservierungsmittel, das die Nukleinsäuren bei -15 bis -25 °C bis zur späteren Analyse schützt.
Dieses anwenderfreundliche Reagens erhöht die Genauigkeit des Nukleinsäurenachweises, da es die vollständige und sofortige Inaktivierung von Nukleasen sicherstellt. Zum Entnahmezeitpunkt wird ein Teil Blutprobe oder Knochenmarksaspirat zu 10 Teilen Reagens hinzugefügt; dies bedeutet, dass nur minimale Reagensberechnungen durchgeführt werden müssen.
Qualität
Das Reagens wird im folgenden Modellsystem funktionsgetestet: Nachweis des Äquivalents von fünf Melanomzellen in einem Volumen von 5 ml normalen menschlichen Bluts.
Die Rückgewinnung von Tyrosinase-mRNA wird nach der Aufreinigung von 5 pg mRNA von MelJu-Zellen mittels RT-PCR detektiert, einem aus 5 ml frischen normalen menschlichen Bluts präparierten Lysat hinzugefügt und mit dem RNA/DNA Stabilisierungsreagens für Blut/Knochenmark stabilisiert. Die mRNA wird mit dem mRNA Isolierungskit für Blut/Knochenmark aus dem stabilisierten Lysat aufgereinigt.
Hinweis: 5 pg mRNA von MelJu-Zellen entspricht etwa fünf Melanomzellen.
Angaben zur Herstellung
Das RNA/DNA Stabilisierungsreagens für Blut/Knochenmark enthält ein starkes Protein-Denaturierungsmittel (z. B. Guanidiniumthiocyanat), Reinigungsmittel und Reduktionsmittel für eine sofortige Zelllyse und Inaktivierung von Nukleasen. Die Nukleinsäuren werden stabilisiert und für den Transport ins Labor bereitgemacht, wo sie mit dem mRNA-Isolierungskit für Blut/Knochenmark isoliert werden.
Lysate können sofort verwendet, einen Tag bei +2 bis +8 °C oder bis zu 1 Jahr bei -15 bis -25 °C gelagert werden. Fünfhundert Milliliter reichen aus, um insgesamt 50 ml Vollblut oder Knochenmarksaspirat zu stabilisieren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)