Wichtige Dokumente
11666681001
Roche
Puffer in einer Kiste, vorgemischer SSC-Puffer, 20x
pH 7.0, pkg of 4 L, solution
Synonym(e):
SSC-Puffer
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Form
solution
Verpackung
pkg of 4 L
Hersteller/Markenname
Roche
pH-Wert
7.0
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
20-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
20X Lösung
Anwendung
Puffer in einer Box, vorgemischter SSC-Puffer, 20x wurde wie folgt verwendet:
- Als Waschpuffer bei In-situ-Hybridisierungen zur Bestimmung der Expression von miRNAs in Paraffin-Gewebeproben
- Als Waschpuffer in einer Einzelmolekül-Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (smFISH) mit U2-OS-Zellen und primären Neuronenkulturen
- Als Komponente eines Hybridisierungspuffers für Rolling-Circle-Amplifikation (RCA) zur Anwendung bei der Fluoreszenz-in-situ-Sequenzierung (FISSEQ) von RNA für das Genexpressions-Profiling in intakten Zellen und Gewebeproben
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Stabile 20x Lösung von Kochsalz-Natriumcitrat (SSC), gereinigt durch Filtration mit Membranen mit 0,2 μm Porengröße
- resistent gegenüber enzymatischem und nicht-enzymatischem Abbau
- frei von Nuklease- oder Protease-Aktivität
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden
Hinweis zur Analyse
Absence of contaminants: Free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Malgorzata J Latallo et al.
Methods (San Diego, Calif.), 162-163, 12-22 (2019-03-25)
The central dogma of molecular biology reaches a crescendo at its final step: the translation of an mRNA into its corresponding protein product. This process is highly regulated both spatially and temporally, requiring techniques to interrogate the subcellular translational status